Merck
AMBH2D6F0F3A
Ambeed, Inc.
4-Benzyloxy-3-ethoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥15,500
10 G
¥21,000
25 G
¥35,800
ベンダーカタログ番号: A144705-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,900
1 G
¥11,500
5 G
¥15,500
10 G
¥21,000
25 G
¥35,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A144705-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(benzyloxy)-3-ethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C16H16O3/c1-2-18-16-10-14(11-17)8-9-15(16)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2,12H2,1H3
InChI Key
NCOFQZRLIYPMNJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60186-33-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)