Merck
AMBH2D6F0EED
Ambeed, Inc.
2-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,200
1 G
¥31,000
5 G
¥100,300
10 G
¥173,200
ベンダーカタログ番号: A170498-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,200
1 G
¥31,000
5 G
¥100,300
10 G
¥173,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A170498-250MG
¥16,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
UKPMFGARCZOXDI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14736-50-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)