Merck
AMBH2D6F0E6B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-bromobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,900
1 G
¥16,400
5 G
¥38,000
10 G
¥67,400
25 G
¥114,200
ベンダーカタログ番号: A600498-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,900
1 G
¥16,400
5 G
¥38,000
10 G
¥67,400
25 G
¥114,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A600498-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-bromo-1,3-benzothiazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c1-13-8(12)5-2-3-6-7(4-5)14-9(10)11-6/h2-4H,1H3
InChI Key
XYBYYJDNPLGJSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1024583-33-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)