Merck
AMBH2D6F0DAA
Ambeed, Inc.
4-Methoxycarbonyl-3-nitrophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(methoxycarbonyl)-3-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BNO6/c1-16-8(11)6-3-2-5(9(12)13)4-7(6)10(14)15/h2-4,12-13H,1H3
InChI Key
NLNDQDNATQPFEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85107-56-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)