Merck
AMBH2D6F0D28
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,600
1 G
¥32,700
5 G
¥131,400
ベンダーカタログ番号: A127070-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥16,600
1 G
¥32,700
5 G
¥131,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A127070-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-cyclopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,7,10H,5-6H2
InChI Key
CZUQVKFJAJAHGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20034-50-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)