Merck
AMBH2D6F0D01
Ambeed, Inc.
3-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥20,600
5 G
¥51,700
ベンダーカタログ番号: A125026-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥20,600
5 G
¥51,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A125026-250MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H6BrN3O/c1-12-7-6-10-4-5(8)11(6)3-2-9-7/h2-4H,1H3
InChI Key
QPEGJUSNDDPOHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91775-62-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)