Merck
AMBH2D6F0C8A
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,600
250 MG
¥11,500
1 G
¥14,000
5 G
¥31,800
10 G
¥52,600
25 G
¥97,400
ベンダーカタログ番号: A293805-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,600
250 MG
¥11,500
1 G
¥14,000
5 G
¥31,800
10 G
¥52,600
25 G
¥97,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A293805-100MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2S/c1-2-10-4(9)3-7-8-5(6)11-3/h2H2,1H3
InChI Key
KDZLTNORBKZJKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1030613-07-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)