Merck
AMBH2D6F0C42
Ambeed, Inc.
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥33,800
250 MG
¥41,800
ベンダーカタログ番号: A129281-100MG
¥33,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥33,800
250 MG
¥41,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A129281-100MG
¥33,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5-6(2)9-10(3)7(5)8(11)12-4/h1-4H3
InChI Key
OCUDOHHJNZEDML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773136-70-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)