Merck
AMBH2D6F0C2F
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,200
250 MG
¥34,500
1 G
¥75,100
ベンダーカタログ番号: A238468-100MG
¥23,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,200
250 MG
¥34,500
1 G
¥75,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A238468-100MG
¥23,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(4-amino-3-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4,10H2,(H,11,12)
InChI Key
HDUDZUAACDPSAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/503315-77-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)