Merck
AMBH2D6F0BE8
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,5-dichlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,000
1 G
¥16,800
5 G
¥32,300
25 G
¥129,200
ベンダーカタログ番号: A128739-250MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,000
1 G
¥16,800
5 G
¥32,300
25 G
¥129,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.91
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A128739-250MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
DVJHKDHDHAPDPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885532-41-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)