Merck
AMBH2D6F0BB3
Ambeed, Inc.
7-Bromoisoquinolin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,100
250 MG
¥20,600
1 G
¥35,600
5 G
¥145,800
ベンダーカタログ番号: A283286-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,100
250 MG
¥20,600
1 G
¥35,600
5 G
¥145,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A283286-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-3-isoquinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-2-1-6-4-9(11)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI Key
FBTKUAFGTDENLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192815-02-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1192815-02-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)