Merck
AMBH2D6F0BA0
Ambeed, Inc.
1-(Pyridazin-4-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,400
250 MG
¥31,400
1 G
¥52,600
5 G
¥144,900
ベンダーカタログ番号: A388934-100MG
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,400
250 MG
¥31,400
1 G
¥52,600
5 G
¥144,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A388934-100MG
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-pyridazinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-2-3-7-8-4-6/h2-4H,1H3
InChI Key
IWFYWGOLMZIBQB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50901-46-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)