Merck
AMBH2D6F0444
Ambeed, Inc.
4-Methylmorpholin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥14,400
1 G
¥30,100
5 G
¥85,300
ベンダーカタログ番号: A122018-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥14,400
1 G
¥30,100
5 G
¥85,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A122018-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-methyl-2-morpholinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-6-2-3-8-5(7)4-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
NMAIBUJJZUMSPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18424-96-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)