Merck
AMBH2D6F03AA
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-aminofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥16,200
1 G
¥17,900
5 G
¥55,000
25 G
¥172,900
ベンダーカタログ番号: A353916-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥16,200
1 G
¥17,900
5 G
¥55,000
25 G
¥172,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A353916-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-aminofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-2-14-10(13)8-7(11)6-4-3-5-12-9(6)15-8/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI Key
BBWDTHBRBASZIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/371945-06-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)