Merck
AMBH2D6F03A7
Ambeed, Inc.
2-(Azetidin-1-yl)-5-bromopyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,200
1 G
¥29,000
5 G
¥81,500
ベンダーカタログ番号: A545740-250MG
¥16,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,200
1 G
¥29,000
5 G
¥81,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A545740-250MG
¥16,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)-5-bromopyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c8-6-4-9-7(10-5-6)11-2-1-3-11/h4-5H,1-3H2
InChI Key
OOQMJOASAODMEW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850349-22-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)