Merck
AMBH2D6F0396
Ambeed, Inc.
4-Bromomethylbenzenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥45,500
1 G
¥91,500
5 G
¥238,300
25 G
¥814,100
ベンダーカタログ番号: A344468-250MG
¥45,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥45,500
1 G
¥91,500
5 G
¥238,300
25 G
¥814,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A344468-250MG
¥45,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
QNJHTLTUBNXLFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)