Merck
AMBH2D6F0341
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.92
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-fluoro-5-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BFO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9-11H
InChI Key
RMBFBZIEXCTPDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871329-82-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)