Merck
AMBH2D6F0338
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-chlorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,200
1 G
¥15,100
5 G
¥34,300
10 G
¥47,500
25 G
¥106,700
ベンダーカタログ番号: A125153-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,200
1 G
¥15,100
5 G
¥34,300
10 G
¥47,500
25 G
¥106,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A125153-250MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-3-chlorophenol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,8H2
InChI Key
JSHJJLQJRLNBBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56962-00-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)