Merck
AMBH2D6F0331
Ambeed, Inc.
7-Bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,100
1 G
¥27,400
5 G
¥85,700
25 G
¥318,900
ベンダーカタログ番号: A119791-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,100
1 G
¥27,400
5 G
¥85,700
25 G
¥318,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A119791-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-4-1-8-2-5-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,9,10)
InChI Key
UOGAFIAGSJONEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90993-26-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)