Merck
AMBH2D6F02C0
Ambeed, Inc.
4-Amino-6-bromopyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,400
5 G
¥20,400
10 G
¥30,100
25 G
¥52,200
ベンダーカタログ番号: A134341-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,400
5 G
¥20,400
10 G
¥30,100
25 G
¥52,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
174
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A134341-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H4BrN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChI Key
ZHTZYBZECZEMFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159818-57-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)