Merck
AMBH2D6F01C4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-bromothiazol-2-ylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥11,800
1 G
¥17,500
5 G
¥44,200
25 G
¥136,300
ベンダーカタログ番号: A470504-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥11,800
1 G
¥17,500
5 G
¥44,200
25 G
¥136,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A470504-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-1,3-thiazol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O2S/c1-8(2,3)13-7(12)11-6-10-5(9)4-14-6/h4H,1-3H3,(H,10,11,12)
InChI Key
OVRIFGLINJVMLO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/944804-88-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)