Merck
AMBH2D6F01A0
Ambeed, Inc.
1-Chloroisoquinoline-5-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥20,100
1 G
¥44,900
ベンダーカタログ番号: A173170-100MG
¥17,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥20,100
1 G
¥44,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A173170-100MG
¥17,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-chloro-5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2S/c10-9-7-2-1-3-8(15(11,13)14)6(7)4-5-12-9/h1-5H
InChI Key
LAFGPNHTRJDGQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141519-77-9.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)