Merck
AMBH2D6F017C
Ambeed, Inc.
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,100
250 MG
¥21,700
1 G
¥41,600
5 G
¥142,000
25 G
¥544,300
ベンダーカタログ番号: A129538-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,100
250 MG
¥21,700
1 G
¥41,600
5 G
¥142,000
25 G
¥544,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A129538-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-hydroxy-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H5NO2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7-5/h1-4H,(H,7,9)
InChI Key
KRZYMTAWRSVBPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/358751-77-6.html
Synonym
6-Oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)