Merck
AMBH2D6F016D
Ambeed, Inc.
3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥16,600
5 G
¥29,600
25 G
¥110,000
100 G
¥365,500
ベンダーカタログ番号: A117449-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥16,600
5 G
¥29,600
25 G
¥110,000
100 G
¥365,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A117449-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-chloro-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4ClNO/c7-5-2-1-3-8-6(5)4-9/h1-4H
InChI Key
QXNVCYJXFQPEKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/206181-90-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)