Merck
AMBH2D6F00F0
Ambeed, Inc.
3-(Aminomethyl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥13,700
5 G
¥27,000
25 G
¥82,900
ベンダーカタログ番号: A243632-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥13,700
5 G
¥27,000
25 G
¥82,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A243632-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(aminomethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5,9H2
InChI Key
XFKPORAVEUOIRF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10406-24-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)