Merck
AMBH2D6EF819
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-chloropyrimidin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,600
5 G
¥20,600
25 G
¥60,100
ベンダーカタログ番号: A101045-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,600
5 G
¥20,600
25 G
¥60,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.77
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A101045-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)10-4-5-15-11(14)16-10/h4-5H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
GZYDEJABHMSOIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221050-88-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/221050-88-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)