Merck
AMBH2D6EF7EF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-bromobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥12,200
10 G
¥14,600
25 G
¥18,600
100 G
¥45,300
500 G
¥191,900
ベンダーカタログ番号: A108512-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
1 G
¥10,600
5 G
¥12,200
10 G
¥14,600
25 G
¥18,600
100 G
¥45,300
500 G
¥191,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A108512-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 4-bromobutanoate
Inchi Code
1S/C8H15BrO2/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
HJEZRYIJNHAIGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110661-91-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)