Merck
AMBH2D6EF66C
Ambeed, Inc.
Ethyl piperidine-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,500
100 G
¥17,900
500 G
¥27,900
ベンダーカタログ番号: A268815-25G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,500
100 G
¥17,900
500 G
¥27,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A268815-25G
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI Key
SNZAKTXWTXRXNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147636-76-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)