Merck
AMBH2D6EF49D
Ambeed, Inc.
N,N'-(1,2-Phenylene)diacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,100
250 MG
¥15,700
1 G
¥27,400
5 G
¥76,400
ベンダーカタログ番号: A316261-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,100
250 MG
¥15,700
1 G
¥27,400
5 G
¥76,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A316261-100MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[2-(acetylamino)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c1-7(13)11-9-5-3-4-6-10(9)12-8(2)14/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)
InChI Key
RLARNJBPODGLAZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2050-85-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)