Merck
AMBH2D6EEF08
Ambeed, Inc.
8-Bromo-1-naphthoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥13,100
5 G
¥29,600
10 G
¥49,500
25 G
¥102,100
ベンダーカタログ番号: A269916-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥13,100
5 G
¥29,600
10 G
¥49,500
25 G
¥102,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A269916-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
8-bromo-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7BrO2/c12-9-6-2-4-7-3-1-5-8(10(7)9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
DMEZDDHJCUHENA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1729-99-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)