Merck
AMBH2D6EEB6C
Ambeed, Inc.
Fmoc-4-Amc-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,900
1 G
¥29,000
5 G
¥45,100
25 G
¥138,300
ベンダーカタログ番号: A141531-250MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,900
1 G
¥29,000
5 G
¥45,100
25 G
¥138,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
379.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A141531-250MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-({[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}methyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C23H25NO4/c25-22(26)16-11-9-15(10-12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-8,15-16,21H,9-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI Key
MLMIBGARTUSGND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/188715-40-4.html
Synonym
4-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)cyclohexanecarboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)