Merck
AMBH2D6EDFC4
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromothiazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,300
1 G
¥11,100
5 G
¥14,000
10 G
¥19,700
25 G
¥33,800
100 G
¥110,000
ベンダーカタログ番号: A136369-250MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,300
1 G
¥11,100
5 G
¥14,000
10 G
¥19,700
25 G
¥33,800
100 G
¥110,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A136369-250MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-6(9)4-5(7)11-3-8-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
QKZGUSXVOYLZTM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61830-23-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61830-23-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)