Merck
AMBH2D6EDCDE
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromofuran-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,800
1 G
¥17,300
5 G
¥47,700
10 G
¥85,300
25 G
¥139,200
ベンダーカタログ番号: A499757-250MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,800
1 G
¥17,300
5 G
¥47,700
10 G
¥85,300
25 G
¥139,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.85
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A499757-250MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,4-dibromo-2,5-furandione
Inchi Code
1S/C4Br2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI Key
GEKJEMDSKURVLI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1122-12-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)