Merck
AMBH2D6EDB68
Ambeed, Inc.
1-(2,3-Dimethylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2,3-dimethylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H12O/c1-7-5-4-6-10(8(7)2)9(3)11/h4-6H,1-3H3
InChI Key
YXJIYJZHAPHBHG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-71-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)