Merck
AMBH2D6EDB5E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl methyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,500
5 G
¥16,200
25 G
¥45,500
100 G
¥132,300
ベンダーカタログ番号: A130557-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,400
1 G
¥11,500
5 G
¥16,200
25 G
¥45,500
100 G
¥132,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A130557-250MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl methyl(4-oxocyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13(4)9-5-7-10(14)8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI Key
JAMGILZSPQRPBH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/400899-84-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)