Merck
AMBH2D6EDB54
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-hydroxybutan-2-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥15,500
1 G
¥17,300
5 G
¥44,000
25 G
¥172,700
ベンダーカタログ番号: A112810-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥15,500
1 G
¥17,300
5 G
¥44,000
25 G
¥172,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A112810-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-1-methylpropylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H19NO3/c1-7(5-6-11)10-8(12)13-9(2,3)4/h7,11H,5-6H2,1-4H3,(H,10,12)
InChI Key
JSZOAOLSEKSNTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white Solid or Lump or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/146514-31-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)