Merck
AMBH2D6ECF45
Ambeed, Inc.
7-Hydroxy-2-naphthonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,600
250 MG
¥21,500
1 G
¥51,100
5 G
¥196,800
ベンダーカタログ番号: A125829-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,600
250 MG
¥21,500
1 G
¥51,100
5 G
¥196,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A125829-100MG
¥18,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-hydroxy-2-naphthonitrile
Inchi Code
1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-9-3-4-11(13)6-10(9)5-8/h1-6,13H
InChI Key
NFBPHZSDBOVNAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/130200-58-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)