Merck
AMBH2D6ECF17
Ambeed, Inc.
H-DL-Trp(7-Br)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥24,800
250 MG
¥39,100
1 G
¥93,200
ベンダーカタログ番号: A174204-100MG
¥24,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥24,800
250 MG
¥39,100
1 G
¥93,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A174204-100MG
¥24,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromotryptophan
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c12-8-3-1-2-7-6(5-14-10(7)8)4-9(13)11(15)16/h1-3,5,9,14H,4,13H2,(H,15,16)
InChI Key
VMMOOBBCGTVDGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852391-45-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)