Merck
AMBH2D6ECEBA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2-methylquinazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
250 MG
¥17,300
1 G
¥41,100
5 G
¥146,900
ベンダーカタログ番号: A150723-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
250 MG
¥17,300
1 G
¥41,100
5 G
¥146,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A150723-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-2-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c1-6-11-5-7-2-3-8(10)4-9(7)12-6/h2-5H,1H3
InChI Key
FUJPMAXZVVBVEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/552331-87-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/552331-87-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)