Merck
AMBH2D6ECCF9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3-methylbenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,300
1 G
¥22,600
5 G
¥56,400
ベンダーカタログ番号: A360906-250MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,300
1 G
¥22,600
5 G
¥56,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.61
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A360906-250MG
¥15,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-3-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI Key
MJASWYJHGMJHER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/673487-36-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)