Merck
AMBH2D6ECCEE
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinazolin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,600
1 G
¥18,400
5 G
¥32,300
10 G
¥55,700
25 G
¥114,200
ベンダーカタログ番号: A329100-250MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,600
1 G
¥18,400
5 G
¥32,300
10 G
¥55,700
25 G
¥114,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A329100-250MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-4-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(10)12-4-11-7/h1-4H,(H2,10,11,12)
InChI Key
FHCKWLXHKAPOBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21419-48-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)