Merck
AMBH2D6ECC42
Ambeed, Inc.
6-Amino-5-nitropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,900
1 G
¥15,300
ベンダーカタログ番号: A169775-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,900
1 G
¥15,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A169775-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-amino-5-nitro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Inchi Code
1S/C4H4N4O4/c5-2-1(8(11)12)3(9)7-4(10)6-2/h(H4,5,6,7,9,10)
InChI Key
SNNFJRQZJGEAQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3346-22-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)