Merck
AMBH2D6EC970
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,700
5 G
¥27,400
10 G
¥41,100
ベンダーカタログ番号: A383566-1G
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,700
5 G
¥27,400
10 G
¥41,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A383566-1G
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
InChI Key
ZWGTWKFPYRUXKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861299-14-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)