Merck
AMBH2D6EC58D
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,400
1 G
¥19,000
5 G
¥49,700
ベンダーカタログ番号: A103010-250MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,400
1 G
¥19,000
5 G
¥49,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A103010-250MG
¥14,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-methoxy-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-6-10-8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
HQACNRVQEIYCKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10394-39-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)