Merck
AMBH2D6EC506
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-2-methylpropanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
5 G
¥12,200
10 G
¥15,100
25 G
¥22,600
100 G
¥44,400
ベンダーカタログ番号: A244732-1G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
5 G
¥12,200
10 G
¥15,100
25 G
¥22,600
100 G
¥44,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A244732-1G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-hydroxy-2-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H2,5,6)
InChI Key
DRYMMXUBDRJPDS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13027-88-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)