Merck
AMBH2D6EC4FE
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,800
1 G
¥14,400
5 G
¥30,500
10 G
¥47,700
25 G
¥95,200
100 G
¥305,400
ベンダーカタログ番号: A104345-250MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,800
1 G
¥14,400
5 G
¥30,500
10 G
¥47,700
25 G
¥95,200
100 G
¥305,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A104345-250MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-chloro-4-nitrothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO4S/c1-2-13-7(10)5-3-4(9(11)12)6(8)14-5/h3H,2H2,1H3
InChI Key
VJKXMTCBMRGJIE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89640-03-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)