Merck
AMBH2D6EC2B6
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d]Imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥12,900
1 G
¥14,200
5 G
¥38,000
10 G
¥66,300
25 G
¥124,600
ベンダーカタログ番号: A221529-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥12,900
1 G
¥14,200
5 G
¥38,000
10 G
¥66,300
25 G
¥124,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A221529-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-11-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-5H,1H3
InChI Key
KMJMDIYGNFGEEO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53484-15-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53484-15-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)