Merck
AMBH2D6EC0CA
Ambeed, Inc.
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥16,600
25 G
¥44,000
ベンダーカタログ番号: A102769-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,300
5 G
¥16,600
25 G
¥44,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A102769-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-amino-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4,9H2
InChI Key
NBVPTQRFNRBXGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84832-00-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)