Merck
AMBH2D6EC0A3
Ambeed, Inc.
5H-[1,3]Dioxolo[4,5-f]indole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,600
5 G
¥16,800
25 G
¥44,900
ベンダーカタログ番号: A192188-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,600
5 G
¥16,800
25 G
¥44,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A192188-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
5H-[1,3]dioxolo[4,5-f]indole
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-2-10-7-4-9-8(3-6(1)7)11-5-12-9/h1-4,10H,5H2
InChI Key
HXCHORPNRVSDCD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/267-48-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)