Merck
AMBH2D6EBFD4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,5-difluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,100
1 G
¥9,500
5 G
¥12,600
25 G
¥30,700
100 G
¥98,700
ベンダーカタログ番号: A475204-250MG
¥9,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,100
1 G
¥9,500
5 G
¥12,600
25 G
¥30,700
100 G
¥98,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.55
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A475204-250MG
¥9,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-2H
InChI Key
OMVDTUXOHXQKML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/135748-35-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/135748-35-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)